Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human NDUFB10 Protein
Código de producto. 16083130
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
16083130 100 μg 100 microgramos
16093130 10 μg 10 microgramos
16033140 50 μg 50 microgramos
16013140 200 μg 200 microgramos
16023140 500 μg 500 microgramos
16003140 1 mg 1 miligramo
6 options
Código de producto. 16083130
Marca: enQuireBio™ QP6413ec100ug
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) NDUFB10, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_004539.1
ID de gen (Entrez) 4716
Nombre NDUFB10 Protein
Cantidad 100 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen NDUFB10
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína GST
Secuencia MPDSWDKDVY PEPPRRTPVQ PNPIVYMMKA FDLIVDRPVT LVREFIERQH AKNRYYYYHR QYRRVPDITE CKEEDIMCMY EAEMQWKRDY KVDQEIINIM QDRLKACQQR EGQNYQQNCI KEVEQFTQVA KAYQDRYQDL GAYSSARKCL AKQRQRMLQE RKAAKEAAAA TS
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.