Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human NDUFA6 Protein
Código de producto. 16023120
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
16023120 1 mg 1 miligramo
16013120 10 μg 10 microgramos
16053120 50 μg 50 microgramos
16003120 100 μg 100 microgramos
16033120 200 μg 200 microgramos
16043120 500 μg 500 microgramos
6 options
Código de producto. 16023120
Marca: enQuireBio™ QP6411ec1mg
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) NDUFA6, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_002481.2
ID de gen (Entrez) 4700
Nombre NDUFA6 Protein
Cantidad 1 mg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen NDUFA6
Longitud de la proteína Partial (see sequence information for more details).
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína GST
Secuencia MAGSGVRQAT STASTFVKPI FSRDMNEAKR RVRELYRAWY REVPNTVHQF QLDITVKMGR DKVREMFMKN AHVTDPRVVD LLVIKGKIEL EETIKVWKQR THVMRFFHET EAPRPKDFLS KFYVGHDP
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.