Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human NDUFA12 Protein
Código de producto. 16013151
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
16013151 1 mg 1 miligramo
16003151 10 μg 10 microgramos
16043151 50 μg 50 microgramos
16093141 100 μg 100 microgramos
16023151 200 μg 200 microgramos
16033151 500 μg 500 microgramos
6 options
Código de producto. 16013151
Marca: enQuireBio™ QP8187ec1mg
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) NDUFA12, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_001245267.1
ID de gen (Entrez) 55967
Nombre NDUFA12 Protein
Cantidad 1 mg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen NDUFA12
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína GST
Secuencia MELVQVLKRG LQQITGHGGL RGYLRVFFRT NDAKVGTLVG EDKYGNKYYE DNKQFFGRHR WVVYTTEMNG KNTFWDVDGS MVPPEWHRWL HSMTDDPPTT KPLTARKFIW TNHKFNVTGT PEQYVPYSTT RKKIQEWIPP STPYK
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.