Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human NDST1 Protein
Código de producto. 16003110
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
Código de producto. 16003110
Marca: enQuireBio™ QP6409ec1mg
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) NDST1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_001287992.1
ID de gen (Entrez) 3340
Nombre NDST1 Protein
Cantidad 1 mg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen NDST1
Longitud de la proteína Full Length of Isoform 2
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His-SUMO
Secuencia GWKRGLEPSA DAPEPDCGDP PPVAPSRLLP LKPVQAATPS RTDPLVLVFV ESLYSQLGQE VVAILESSRF KYRTEIAPGK GDMPTLTDKG RGRFALIIYE NILKYVNLDA WNRELLDKYC VAYGVGIIGF FKANENSLLS AQLKGFPLFL HSNLGLKDCS INPKSPLLYV TRPSEVEKGV LPGEDWTVFQ SNHSTYEPVL LAKTRSSESI PHLGADAGLH AALHATVVQD LGLHDGIQRV LFGNNLNFWL HKLVFVDAVA FLTGKRLSLP LDRYILVDID DIFVGKEGTR MKVEDVKALF DTQNELRAHI PNFTFNLGYS GKFFHTGTNA EDAGDDLLLS YVKEFWWFPH MWSHMQPHLF HNQSVLAEQM ALNKKFAVEH GIPTDMGYAV APHHSGVYPV HVQLYEAWKQ VWSIRVTSTE EYPHLKPARY RRGFIHNGIM VLPRQTCGLF THTIFYNEYP GGSSELDKII NGGELFLTVL LNPVSAPQPM AAGEKGLLHS LSAADTGFLE PGKGGEA
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 83.3% as determined by SDS-PAGE.