Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human NDRG1 Protein
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre | NDRG1 Protein |
| Cantidad | 50 μg |
| Estado normativo | Research Use Only |
| Concentración de endotoxinas | < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. |
| Actividad biológica | Measured in a cell proliferation assay using MCF7 cell. The ED50 for this effect is 0.5 - 1.5ng/ml, corresponding to a Specific Activity of 666,000 -2,000,000 IU/mg. |
| Tipo de producto | Recombinant Protein |
| Reactividad cruzada | Human |
| Especie | E. coli |
| Etiqueta de proteína | His |
| Secuencia | MSREMQDVDL AEVKPLVEKG ETITGLLQEF DVQEQDIETL HGSVHVTLCG TPKGNRPVIL TYHDIGMNHK TCYNPLFNYE DMQEITQHFAVCHVDAPGQQ DGAASFPAGY MYPSMDQLAE MLPGVLQQFG LKSIIGMGTG AGAYILTRFA LNNPEMVEGL VLINVNPCAE GWMDWAASKI SGWTQALPDM VVSHLFGKEE MQSNVEVVHT YRQHIVNDMN PGNLHLFINA YNSRRDLEIE RPMPGTHTVT LQCPALLVVG DSSPAVDAVV ECNSKLDPTK TTLLKMADCG GLPQISQPAK LAEAFKYFVQ GMGYMPSASM TRLMRSRTAS GSSVTSLDGT RSRSHTSEGT RSRSHTSEGT RSRSHTSEGA HLDITPNSGA AGNSAGPKSM EVSCLEHHHH HH |
| Mostrar más |