Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human NDE1 Protein
Código de producto. 15931599
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
20 μg
5 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
20 microgramos
5 microgramos
Código de producto. 15931599
Marca: enQuireBio™ QP128055ug
A cDNA sequence encoding the NDE1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Especificaciones
Nombre NDE1 Protein
Cantidad 5 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His
Secuencia MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MEDSGKTFSS EEEEANYWKD LAMTYKQRAE NTQEELREFQ EGSREYEAEL ETQLQQIETR NRDLLSENNR LRMELETIKE KFEVQHSEGY RQISALEDDL AQTKAIKDQL QKYIRELEQA NDDLERAKRA TIMSLEDFEQ RLNQAIERNA FLESELDEKE NLLESVQRLK DEARDLRQEL AVQQKQEKPR TPMPSSVEAE RTDTAVQATG SVPSTPIAHR GPSSSLNTPG SFRRGLDDST GGTPLTPAAR ISALNIVGDL LRKVGALESK LASCRNLVYD QSPNRTGGPA SGRSSKNRDG GERRPSSTSV PLGDKGLDTS CRWLSKSTTR SSSSC
Tampón The NDE1 solution (1 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 20% glycerol, 5mM DTT and 0.2M NaCl.
Grado de pureza o calidad Greater than 85.0% as determined by SDS-PAGE.