Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human NAT6 Protein
Código de producto. 15951569
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 μg
2 μg
5 μg
Tamaño de la unidad:
10 microgramos
2 microgramos
5 microgramos
15951569 2 μg 2 microgramos
15961569 5 μg 5 microgramos
15941569 10 μg 10 microgramos
3 options
Código de producto. 15951569
Marca: enQuireBio™ QP127962ug
A cDNA sequence encoding the NAT6 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Especificaciones
ID de gen (Entrez) 24142
Nombre NAT6 Protein
Cantidad 2 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Símbolo de gen NAT6
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His
Secuencia MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MQELTLSPGP AKLTPTLDPT HRMELILSTS PAELTLDPAC QPKLPLDSTC QPEMTFNPGP TELTLDPEHQ PEETPAPSLA ELTLEPVHRR PELLDACADL INDQWPRSRT SRLHSLGQSS DAFPLCLMLL SPHPTLEAAP VVVGHARLSR VLNQPQSLLV ETVVVARALR GRGFGRRLME GLEVFARARG FRKLHLTTHD QVHFYTHLGY QLGEPVQGLV FTSRRLPATL LNAFPTAPSP RPPRKAPNLT AQAAPRGPKG PPLPPPPPLP ECLTISPPVP SGPPSKSLLE TQYQNVRGRP IFWMEKDI
Tampón The NAT6 protein solution contains 20mM Tris-HCl, pH 8.0, 100mM NaCl and 20% Glycerol.
Grado de pureza o calidad Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE.