Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Nanos homolog 2 Protein
Product Code. 16003060
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Unit Size:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
Product Code. Cantidad unitSize
16003060 100 μg 100 microgramos
16013060 10 μg 10 microgramos
16053060 50 μg 50 microgramos
16033060 200 μg 200 microgramos
16043060 500 μg 500 microgramos
16023060 1 mg 1 miligramo
6 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 16003060
Brand: enQuireBio™ QP6402ec100ug
This item is not returnable. View return policy
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Nanos homolog 2, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifications
Número de acceso NP_001025032.1
ID de gen (Entrez) 339345
Nombre Nanos homolog 2 Protein
Cantidad 100 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen NANOS2
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His-SUMO
Secuencia MQLPPFDMWK DYFNLSQVVW ALIASRGQRL ETQEIEEPSP GPPLGQDQGL GAPGANGGLG TLCNFCKHNG ESRHVYSSHQ LKTPDGVVVC PILRHYVCPV CGATGDQAHT LKYCPLNGGQ QSLYRRSGRN SAGRRVKR
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.