Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human N6AMT1 / HEMK2 Protein
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | NP_037372.4 |
| ID de gen (Entrez) | 29104 |
| Nombre | N6AMT1 / HEMK2 Protein |
| Cantidad | 100 μg |
| Estado normativo | Research Use Only |
| Concentración de endotoxinas | Not determined. |
| Símbolo de gen | N6AMT1 |
| Longitud de la proteína | Full Length of Isoform 2 |
| Tipo de producto | Recombinant Protein |
| Reactividad cruzada | Human |
| Mostrar más |