missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human N-myc proto-oncogene Protein

Código de producto. 16088031
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16088031

Marca: enQuireBio™ QP9298ye10ug

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) N-myc proto-oncogene protein, was expressed in the hosts and tags indicated.

Especificaciones

Número de acceso NP_001280157.1
ID de gen (Entrez) 4613
Nombre N-myc proto-oncogene Protein
Cantidad 10 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen MYCN
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie Yeast
Etiqueta de proteína His
Secuencia MPSCSTSTMP GMICKNPDLE FDSLQPCFYP DEDDFYFGGP DSTPPGEDIW KKFELLPTPP LSPSRGFAEH SSEPPSWVTE MLLENELWGS PAEEDAFGLG GLGGLTPNPV ILQDCMWSGF SAREKLERAV SEKLQHGRGP PTAGSTAQSP GAGAASPAGR GHGGAAGAGR AGAALPAELA HPAAECVDPA VVFPFPVNKR EPAPVPAAPA SAPAAGPAVA SGAGIAAPAG APGVAPPRPG GRQTSGGDHK ALSTSGEDTL SDSDDEDDEE EDEEEEIDVV TVEKRRSSSN TKAVTTFTIT VRPKNAALGP GRAQSSELIL KRCLPIHQQH NYAAPSPYVE SEDAPPQKKI KSEASPRPLK SVIPPKAKSL SPRNSDSEDS ERRRNHNILE RQRRNDLRSS FLTLRDHVPE LVKNEKAAKV VILKKATEYV HSLQAEEHQL LLEKEKLQAR QQQLLKKIEH ARTC
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Mostrar más Mostrar menos
Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado