Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human N-glycosylase / DNA lyase Protein
Código de producto. 16003380
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
16003380 1 mg 1 miligramo
16093370 10 μg 10 microgramos
16033380 50 μg 50 microgramos
16083370 100 μg 100 microgramos
16013380 200 μg 200 microgramos
16023380 500 μg 500 microgramos
6 options
Código de producto. 16003380
Marca: enQuireBio™ QP6448ec1mg
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) N-glycosylase/DNA lyase, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifications
Número de acceso NP_002533.1
ID de gen (Entrez) 4968
Nombre N-glycosylase / DNA lyase Protein
Cantidad 1 mg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen OGG1
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His
Secuencia MPARALLPRR MGHRTLASTP ALWASIPCPR SELRLDLVLP SGQSFRWREQ SPAHWSGVLA DQVWTLTQTE EQLHCTVYRG DKSQASRPTP DELEAVRKYF QLDVTLAQLY HHWGSVDSHF QEVAQKFQGV RLLRQDPIEC LFSFICSSNN NIARITGMVE RLCQAFGPRL IQLDDVTYHG FPSLQALAGP EVEAHLRKLG LGYRARYVSA SARAILEEQG GLAWLQQLRE SSYEEAHKAL CILPGVGTKV ADCICLMALD KPQAVPVDVH MWHIAQRDYS WHPTTSQAKG PSPQTNKELG NFFRSLWGPY AGWAQAVLFS ADLRQSRHAQ EPPAKRRKGS KGPEG
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.