Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human N-glycosylase / DNA lyase Protein
Specifications
Specifications
| Número de acceso | NP_002533.1 |
| ID de gen (Entrez) | 4968 |
| Nombre | N-glycosylase / DNA lyase Protein |
| Cantidad | 100 μg |
| Estado normativo | Research Use Only |
| Concentración de endotoxinas | Not determined. |
| Símbolo de gen | OGG1 |
| Longitud de la proteína | Full Length |
| Tipo de producto | Recombinant Protein |
| Reactividad cruzada | Human |
| Show More |