Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Myosin light polypeptide 6 Protein
Código de producto. 16004941
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
16004941 100 μg 100 microgramos
16014941 10 μg 10 microgramos
16054941 50 μg 50 microgramos
16034941 200 μg 200 microgramos
16044941 500 μg 500 microgramos
16024941 1 mg 1 miligramo
6 options
Código de producto. 16004941
Marca: enQuireBio™ QP8495ec100ug
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Myosin light polypeptide 6, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_066299.2
ID de gen (Entrez) 4637
Nombre Myosin light polypeptide 6 Protein
Cantidad 100 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen MYL6
Longitud de la proteína Partial (see sequence information for more details).
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína GST
Secuencia DFTEDQTAEF KEAFQLFDRT GDGKILYSQC GDVMRALGQN PTNAEVLKVL GNPKSDEMNV KVLDFEHFLP MLQTVAKNKD QGTYEDYVEG LRVFDKEGNG TVMGAEIRHV LVTLGEKMTE EEVEMLVAGH EDSNGCINYE AFVRHILSG
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.