Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Myosin light chain 1 / 3, skeletal muscle isoform Protein
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | NP_524144.1 |
| ID de gen (Entrez) | 4632 |
| Nombre | Myosin light chain 1 / 3, skeletal muscle isoform Protein |
| Cantidad | 50 μg |
| Estado normativo | Research Use Only |
| Concentración de endotoxinas | Not determined. |
| Símbolo de gen | MYL1 |
| Longitud de la proteína | Full Length of Isoform MLC3 |
| Tipo de producto | Recombinant Protein |
| Reactividad cruzada | Human |
| Mostrar más |