Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Myosin-9 Protein
Código de producto. p-7155044
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
16044251 10 μg 10 microgramos
16084251 50 μg 50 microgramos
16034251 100 μg 100 microgramos
16064251 200 μg 200 microgramos
16074251 500 μg 500 microgramos
16054251 1 mg 1 miligramo
6 options
Código de producto. 16044251
Marca: enQuireBio™ QP8366ec10ug
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Myosin-9, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_002464.1
ID de gen (Entrez) 4627
Nombre Myosin-9 Protein
Cantidad 10 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen MYH9
Longitud de la proteína Partial (see sequence information for more details).
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína GST
Secuencia AQQAADKYLY VDKNFINNPL AQADWAAKKL VWVPSDKSGF EPASLKEEVG EEAIVELVEN GKKVKVNKDD IQKMNPPKFS KVEDMAELTC LNEASVLHNL KERYYSGLIY TYSGLFCVVI NPYKNLPIYS EEIVEMYKGK KRHEMPPHIY AITDTAYRSM MQDREDQSIL CTGESGAGKT ENTKKVIQYL AYVASSHKSK KDQGELERQL LQANPILEAF GNAKTVKNDN SSRFGKFIRI
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.