Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Myomegalin Protein
Código de producto. 16020191
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
16020191 100 μg 100 microgramos
16030191 10 μg 10 microgramos
16070191 50 μg 50 microgramos
16050191 200 μg 200 microgramos
16060191 500 μg 500 microgramos
16040191 1 mg 1 miligramo
6 options
Código de producto. 16020191
Marca: enQuireBio™ QP7688ec100ug
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Myomegalin, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_001002810.1
ID de gen (Entrez) 653513
Nombre Myomegalin Protein
Cantidad 100 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen PDE4DIP
Longitud de la proteína Full Length of Isoform 8
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína GST
Secuencia MKGTDSGSCC RRRCDFGCCC RASRRAHYTP YRSGDATRTP QSPRQTPSRE RRRPEPAGSW AAAAEEEEAA AAATPWMRDY FAEDDGEMVP RTSHTAAFLS DTKDRGPPVQ SQIWRSGEKV PFVQTYSLRA FEKPPQVQTQ ALRDFEKHLN DLKKENFSLK LRIYFLEERM QQKYEASRED IYKRNIELKV EVESLKRELQ DKKQHLDKTW ADVENLNSQN EAELRRQFEE RQQETEHVYE LLENKIQLLQ EESRLAKNEA ARMAALVEAE KECNLELSEK LKGVTKNWED VPGDQVKPDQ YTEALAQRDK
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.