Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Myelin transcription factor 1 Protein
Código de producto. 16006821
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16006821 10 μg 10 microgramos
16046821 50 μg 50 microgramos
16096811 100 μg 100 microgramos
16026821 200 μg 200 microgramos
16036821 500 μg 500 microgramos
16016821 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 16006821 Proveedor enQuireBio™ N.º de proveedor QP8849ec10ug
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Myelin transcription factor 1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_004526.1
ID de gen (Entrez) 4661
Nombre Myelin transcription factor 1 Protein
Cantidad 10 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen MYT1
Longitud de la proteína Partial (see sequence information for more details).
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His
Secuencia GLGHISGKYA SHRSASGCPL AARRQKEGSL NGSSFSWKSL KNEGPTCPTP GCDGSGHANG SFLTHRSLSG CPRATFAGKK GKLSGDEVLS PKFKTSDVLE NDEEIKQLNQ EIRDLNESNS EMEAAMVQLQ SQISSMEKNL KNIEEENKLI EEQNEALFLE LSGLSQALIQ SLANIRLPHM EPICEQNFDA YVSTLTDMYS NQ
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.