Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human MYD88 Protein
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre | MYD88 Protein |
| Cantidad | 5 μg |
| Estado normativo | Research Use Only |
| Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
| Tipo de producto | Recombinant Protein |
| Reactividad cruzada | Human |
| Especie | E. coli |
| Etiqueta de proteína | His |
| Secuencia | MRGSHHHHHH GMASMTGGQQ MGRDLYDDDD KDRWGSMRPD RAEAPGPPAM AAGGPGAGSA APVSSTSSLP LAALNMRVRR RLSLFLNVRT QVAADWTALA EEMDFEYLEI RQLETQADPT GRLLDAWQGR PGASVGRLLE LLTKLGRDDV LLELGPSIEE DCQKYILKQQ QEEAEKPLQV AAVDSSVPRT AELAGITTLD DPLGHMPERF DAFICYCPSD IQFVQEMIRQ LEQTNYRLKL CVSDRDVLPG TCVWSIASEL IEKRCRRMVV VVSDDYLQSK ECDFQTKFAL SLSPGAHQKR LIPIKYKAMK KEFPSILRFI TVCDYTNPCT KSWFWTRLAK ALSLP |
| Tampón | MYD88 protein solution (1 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.4M urea and 10% glycerol. |
| Mostrar más |