Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human MVK Protein
Código de producto. 15921459
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
20 μg
5 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
20 microgramos
5 microgramos
15921459 20 μg 20 microgramos
15931459 5 μg 5 microgramos
15911459 1 mg 1 miligramo
3 options
Código de producto. 15921459
Marca: enQuireBio™ QP1276020ug
A cDNA sequence encoding the MVK was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Especificaciones
Nombre MVK Protein
Cantidad 20 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His
Secuencia MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMLSEVLL VSAPGKVILH GEHAVVHGKV ALAVSLNLRT FLRLQPHSNG KVDLSLPNIG IKRAWDVARL QSLDTSFLEQ GDVTTPTSEQ VEKLKEVAGL PDDCAVTERL AVLAFLYLYL SICRKQRALP SLDIVVWSEL PPGAGLGSSA AYSVCLAAAL LTVCEEIPNP LKDGDCVNRW TKEDLELINK WAFQGERMIH GNPSGVDNAV STWGGALRYH QGKISSLKRS PALQILLTNT KVPRNTRALV AGVRNRLLKF PEIVAPLLTS IDAISLECER VLGEMGEAPA PEQYLVLEEL IDMNQHHLNA LGVGHASLDQ LCQVTRARGL HSKLTGAGGG GCGITLLKPG LEQPEVEATK QALTSCGFDC LETSIGAPGV SIHSATSLDS RVQQALDGL
Tampón MVK protein (0.5 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.15M NaCl, 10% glycerol and 1mM DTT.
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.