Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Mutant GSTO1 Protein
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre | Mutant GSTO1 Protein |
| Cantidad | 2 μg |
| Estado normativo | Research Use Only |
| Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
| Tipo de producto | Recombinant Protein |
| Reactividad cruzada | Human |
| Especie | E. coli |
| Etiqueta de proteína | His |
| Secuencia | MSGESARSLG KGSAPPGPVP EGSIRIYSMR FCPFAERTRL VLKAKGIRHE VININLKNKP EWFFKKNPFG LVPVLENSQG QLIYESAITC EYLDEAYPGK KLLPDDPYEK ACQKMILELF SKVPSLVGSF IRSQNKEDYA GLKEEFRKEF TKLEEVLTNK KTTFFGGNSI SMIDYLIWPW FERLEAMKLN ECVDHTPKLK LWMAAMKEDP TVSALLTSEK DWQGFLELYL QNSPEACDYG L |
| Tampón | GSTO1 protein is supplied in 1x PBS and 50% glycerol. |
| Mostrar más |