Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Mutant GSTO1 Protein
Código de producto. 15975429
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 μg
1 mg
2 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
2 microgramos
15975429 10 μg 10 microgramos
15995429 2 μg 2 microgramos
15985429 1 mg 1 miligramo
3 options
Código de producto. 15975429
Marca: enQuireBio™ QP14021HISEC10ug
A cDNA sequence encoding the Mutant GSTO1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Especificaciones
Nombre Mutant GSTO1 Protein
Cantidad 10 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His
Secuencia MSGESARSLG KGSAPPGPVP EGSIRIYSMR FCPFAERTRL VLKAKGIRHE VININLKNKP EWFFKKNPFG LVPVLENSQG QLIYESAITC EYLDEAYPGK KLLPDDPYEK ACQKMILELF SKVPSLVGSF IRSQNKEDYA GLKEEFRKEF TKLEEVLTNK KTTFFGGNSI SMIDYLIWPW FERLEAMKLN ECVDHTPKLK LWMAAMKEDP TVSALLTSEK DWQGFLELYL QNSPEACDYG L
Tampón GSTO1 protein is supplied in 1x PBS and 50% glycerol.
Grado de pureza o calidad Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE.