Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human MUSK Kinase Protein
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | NP_001159752.1 |
| ID de gen (Entrez) | 4593 |
| Nombre | MUSK Kinase Protein |
| Cantidad | 500 μg |
| Estado normativo | Research Use Only |
| Concentración de endotoxinas | Not determined. |
| Símbolo de gen | MUSK |
| Longitud de la proteína | Extracellular Domain |
| Tipo de producto | Recombinant Protein |
| Reactividad cruzada | Human |
| Mostrar más |