Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human MUC2 Protein
Código de producto. 16023000
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
Código de producto. 16023000
Marca: enQuireBio™ QP6394ec1mg
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) MUC2, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Nombre MUC2 Protein
Cantidad 1 mg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen MUC2
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His-SUMO
Secuencia VCSTWGNFHY KTFDGDVFRF PGLCDYNFAS DCRGSYKEFA VHLKRGPGQA EAPAGVESIL LTIKDDTIYL TRHLAVLNGA VVSTPHYSPG LLIEKSDAYT KVYSRAGLTL MWNREDALML ELDTKFRNHT CGLCGDYNGL QSYSEFLSDG VLFSPLEFGN MQKINQPDVV CEDPEEEVAP ASCSEHRAEC ERLLTAEAFA DCQDL
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.