Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human MRRF Protein
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre | MRRF Protein |
| Cantidad | 5 μg |
| Estado normativo | Research Use Only |
| Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
| Tipo de producto | Recombinant Protein |
| Reactividad cruzada | Human |
| Especie | E. coli |
| Etiqueta de proteína | His |
| Secuencia | MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MATKKAKAKG KGQSQTRVNI NAALVEDIIN LEEVNEEMKS VIEALKDNFN KTLNIRTSPG SLDKIAVVTA DGKLALNQIS QISMKSPQLI LVNMASFPEC TAAAIKAIRE SGMNLNPEVE GTLIRVPIPQ VTREHREMLV KLAKQNTNKA KDSLRKVRTN SMNKLKKSKD TVSEDTIRLI EKQISQMADD TVAELDRHLA VKTKELLG |
| Tampón | MRRF protein solution (0.5 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer, (pH 8.0), 0.2M NaCl, 30% glycerol and 2mM DTT. |
| Mostrar más |