Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human MRPL13 Protein
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre | MRPL13 Protein |
| Cantidad | 5 μg |
| Estado normativo | Research Use Only |
| Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
| Tipo de producto | Recombinant Protein |
| Reactividad cruzada | Human |
| Especie | E. coli |
| Etiqueta de proteína | His |
| Secuencia | MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMSSFSRA PQQWATFARI WYLLDGKMQP PGKLAAMASI RLQGLHKPVY HALSDCGDHV VIMNTRHIAF SGNKWEQKVY SSHTGYPGGF RQVTAAQLHL RDPVAIVKLA IYGMLPKNLH RRTMMERLHL FPDEYIPEDI LKNLVEELPQ PRKIPKRLDE YTQEEIDAFP RLWTPPEDYR L |
| Tampón | MRPL13 protein solution (1 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.4M urea and 10% glycerol. |
| Mostrar más |