missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

R&D Systems™ Recombinant Human/Mouse/Rat GDF-8/Myostatin Protein, CF

Código de producto. p-200112640
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
20 μg
250 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
20 microgramos
250 microgramos
50 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
30306761 50 μg 50 microgramos
30306759 20 μg 20 microgramos
30306772 100 μg 100 microgramos
30306754 250 μg 250 microgramos
4 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30306761

Marca: R&D Systems™ 11658G8050

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Recombinant Protein

Measured by its ability to induce cytotoxicity using MPC-11 mouse B lymphocyte cells. The ED50 for this effect is 4.00-40.0 ng/mL.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Número de acceso O14793.1
Para utilizar con (aplicación) Bioactivity
Formulación Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in Acetonitrile and TFA with Trehalose.
ID de gen (Entrez) 2660
Peso molecular MolecularWeight-observed: 10-14 kDa, under reducing conditions., MolecularWeight-theroretical: 12 kDa
Cantidad 50 μg
Fuente Chinese Hamster Ovary cell line, CHO-derived GDF-8/Myostatin protein Asp267-Ser375
Requisitos de almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 °C as supplied. 1 month, 2 to 8 °C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20 to -70 °C under sterile conditions after reconstitution.
Concentración de endotoxinas <0.10 EU per 1 μg of the protein by the LAL method.
Alias de gen GDF8, GDF-8, GDF8growth differentiation factor 8, growth/differentiation factor 8, MSLHP, MSTN, Myostatin
Conjugado Unconjugated
Reconstitución Reconstitute at 250 μg/mL in water.
Expresión GDF-8/Myostatin
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.