missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

R&D Systems™ Recombinant Human/Mouse/Rat BMP-2 Protein

Código de producto. 18779646
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18779646 100 μg 100 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18779646 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor 355BM100/CF

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Extensive quality control produces industry leading bioactivity and lot-to-lot consistency that instills confidence in results and ensures reproducibility. Applications: Bioactivity

Measured by its ability to induce alkaline phosphatase production by ATDC5 mouse chondrogenic cells. Binnerts, M.E. et al. (2004) Biochem. Biophys. Res. Commun. 315(2):272. The ED50 for this effect is 40-200 ng/mL.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Número de acceso P12643
Para utilizar con (aplicación) Bioactivity
Formulación Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in Glycine, Sucrose, Tween™ 80 and Glutamic Acid. *1 mg pack size (01M) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in Glycine, Sucrose, Tween™ 80 and Glutamic Acid.
ID de gen (Entrez) 650
Peso molecular 13 kDa (monomer)
Cantidad 100 μg
Fuente Chinese Hamster Ovary cell line, CHO-derived BMP-2 protein Gln283-Arg396
Requisitos de almacenamiento Manual defrost freezer; Avoid repeated freeze-thaw cycles; 12 mo. from receipt, -20 to -70°C as supplied; 1 mo, 2 to 8°C under sterile conditions after reconstitution; 3 mo, -20 to -70°C under sterile conditions after reconstitution
Estado normativo RUO
Concentración de endotoxinas <0.10 EU per 1 μg of the protein by the LAL method.
Alias de gen BDA2, BMP2, BMP-2, BMP-2A, BMP2ABone morphogenetic protein 2A, bone morphogenetic protein 2, SSFSC
Símbolo de gen BMP2
Conjugado Unconjugated
Reactividad cruzada BMP-2
Especie Human, Mouse, Rat
Reconstitución Reconstitute at 100-200 μg/mL in sterile 4 mM HCI.
Grado de pureza o calidad >95%, by SDS-PAGE under reducing conditions and visualized by silver stain.
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.