Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Modulator of apoptosis 1 Protein
Código de producto. 16022830
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
16022830 100 μg 100 microgramos
16032830 10 μg 10 microgramos
16072830 50 μg 50 microgramos
16052830 200 μg 200 microgramos
16062830 500 μg 500 microgramos
16042830 1 mg 1 miligramo
6 options
Código de producto. 16022830
Marca: enQuireBio™ QP6372ec100ug
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Modulator of apoptosis 1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_071434.2
ID de gen (Entrez) 64112
Nombre Modulator of apoptosis 1 Protein
Cantidad 100 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen MOAP1
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína GST
Secuencia MTLRLLEDWC RGMDMNPRKA LLIAGISQSC SVAEIEEALQ AGLAPLGEYR LLGRMFRRDE NRKVALVGLT AETSHALVPK EIPGKGGIWR VIFKPPDPDN TFLSRLNEFL AGEGMTVGEL SRALGHENGS LDPEQGMIPE MWAPMLAQAL EALQPALQCL KYKKLRVFSG RESPEPGEEE FGRWMFHTTQ MIKAWQVPDV EKRRRLLESL RGPALDVIRV LKINNPLITV DECLQALEEV FGVTDNPREL QVKYLTTYQK DEEKLSAYVL RLEPLLQKLV QRGAIERDAV NQARLDQVIA GAVHKTIRRE LNLPEDGPAP GFLQLLVLIK DYEAAEEEEA LLQAILEGNF T
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.