Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human MMP23B Protein
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
20 μg
5 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
20 microgramos
5 microgramos
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre | MMP23B Protein |
| Cantidad | 5 μg |
| Estado normativo | Research Use Only |
| Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
| Tipo de producto | Recombinant Protein |
| Reactividad cruzada | Human |
| Especie | E. coli |
| Etiqueta de proteína | His |
| Secuencia | MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSYTLTPAR LRWDHFNLTY RILSFPRNLL SPRETRRALA AAFRMWSDVS PFSFREVAPE QPSDLRIGFY PINHTDCLVS ALHHCFDGPT GELAHAFFPP HGGIHFDDSE YWVLGPTRYS WKKGVWLTDL VHVAAHEIGH ALGLMHSQHG RALMHLNATL RGWKALSQDE LWGLHRLYG |
| Tampón | The MMP23B solution (0.5 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.4M Urea and 10% glycerol. |
| Mostrar más |