Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human MLX-interacting Protein
Código de producto. 16002401
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
16002401 500 μg 500 microgramos
16072391 10 μg 10 microgramos
16012401 50 μg 50 microgramos
16062391 100 μg 100 microgramos
16092391 200 μg 200 microgramos
16082391 1 mg 1 miligramo
6 options
Código de producto. 16002401
Marca: enQuireBio™ QP8054ec500ug
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) MLX-interacting protein, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_055753.3
ID de gen (Entrez) 22877
Nombre MLX-interacting Protein
Cantidad 500 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen MLXIP
Longitud de la proteína Full Length of Isoform 5
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His-SUMO
Secuencia MDEQGCEHTS RTEDPFIQPT DFGPSEPPLS VPPPISPVLP LVPPPATALN PPAPPTFHQP QKFAGVNKAP SVITHTASAT LTHDAPATTF SQSQGLVITT HHPAPSAAPC GLALSPVTRP PQPRLTFVHP KPVSLTGGRP KQPHKIVPAP KPEPVSLVLK NARIAPGEPG GETQCGAPPD PEGCFPIPKA FKLVTTTTTL VCTCMRTHIH LNETKVS
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.