Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human MKK6 / MEK6 / MAP2K6 Protein
Código de producto. 16062580
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
16062580 100 μg 100 microgramos
16072580 10 μg 10 microgramos
16012590 50 μg 50 microgramos
16092580 200 μg 200 microgramos
16002590 500 μg 500 microgramos
16082580 1 mg 1 miligramo
6 options
Código de producto. 16062580
Marca: enQuireBio™ QP6338ec100ug
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) MKK6 / MEK6 / MAP2K6, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_002749.2
ID de gen (Entrez) 5608
Nombre MKK6 / MEK6 / MAP2K6 Protein
Cantidad 100 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen MAP2K6
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His-SUMO
Secuencia MSQSKGKKRN PGLKIPKEAF EQPQTSSTPP RDLDSKACIS IGNQNFEVKA DDLEPIMELG RGAYGVVEKM RHVPSGQIMA VKRIRATVNS QEQKRLLMDL DISMRTVDCP FTVTFYGALF REGDVWICME LMDTSLDKFY KQVIDKGQTI PEDILGKIAV SIVKALEHLH SKLSVIHRDV KPSNVLINAL GQVKMCDFGI SGYLVDSVAK TIDAGCKPYM APERINPELN QKGYSVKSDI WSLGITMIEL AILRFPYDSW GTPFQQLKQV VEEPSPQLPA DKFSAEFVDF TSQCLKKNSK ERPTYPELMQ HPFFTLHESK GTDVASFVKL ILGD
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.