Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human MKI67 Protein
Código de producto. 16082740
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
16082740 100 μg 100 microgramos
16092740 10 μg 10 microgramos
16032750 50 μg 50 microgramos
16012750 200 μg 200 microgramos
16022750 500 μg 500 microgramos
16002750 1 mg 1 miligramo
6 options
Código de producto. 16082740
Marca: enQuireBio™ QP6361ec100ug
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) MKI67, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_001139438.1
ID de gen (Entrez) 4288
Nombre MKI67 Protein
Cantidad 100 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen MKI67
Longitud de la proteína Partial (see sequence information for more details).
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His
Secuencia NEKKPMKTSP EMDIQNPDDG ARKPIPRDKV TENKRCLRSA RQNESSQPKV AEESGGQKSA KVLMQNQKGK GEAGNSDSMC LRSRKTKSQP AASTLESKSV QRVTRSVKRC AENPKKAEDN VCVKKIRTRS HRDSEDI
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.