Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Mitogen-activated protein kinase 3 Protein
Código de producto. 16082590
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
16082590 100 μg 100 microgramos
16092590 10 μg 10 microgramos
16032600 50 μg 50 microgramos
16012600 200 μg 200 microgramos
16022600 500 μg 500 microgramos
16002600 1 mg 1 miligramo
6 options
Código de producto. 16082590
Marca: enQuireBio™ QP6340ec100ug
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Mitogen-activated protein kinase 3, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifications
Número de acceso NP_001035145.1
ID de gen (Entrez) 5595
Nombre Mitogen-activated protein kinase 3 Protein
Cantidad 100 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen MAPK3
Longitud de la proteína Partial (see sequence information for more details).
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His
Secuencia GGEPRRTEGV GPGVPGEVEM VKGQPFDVGP RYTQLQYIGE GAYGMVSSAY DHVRKTRVAI KKISPFEHQT YCQRTLREIQ ILLRFRHENV IGIRDILRAS TLEAMRDVYI VQDLMETDLY KLLKSQQLSN DHICYFLYQI LRGLKYIHSA NVLHRDLKPS NLLINTTCDL KICDFGLARI ADPEHDHTGF LTEYVATRWY RAPEIMLNSK GYTKSIDIWS VGCILAEMLS NRPIFPGKHY LDQLNHILGI LGSPSQEDLN CIINMKARNY LQSLPSKTKV AWAKLFPKSD SKALDLLDRM LTFNPNKRIT VEEALAHPYL EQYYDPTDEP VAEEPFTFAM ELDDLPKERL KELIFQETAR FQPGVLEAP
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.