Learn More
R&D Systems™ Recombinant Human MIS/AMH Protein
Código de producto. 18371308
Change view
Click to view available options
Formulación:
Liofilizado a partir de una solución filtrada de 0,2 μm en acetonitrilo y TFA con BSA como proteína transportadora.
Liofilizado a partir de una solución filtrada de 0,2 μm en acetonitrilo y TFA.
Tamaño de la unidad:
10 microgramos
Código de producto. Formulación unitSize
18371308 Liofilizado a partir de una solución filtrada de 0,2 μm en acetonitrilo y TFA con BSA como proteína transportadora. 10 microgramos
18330398 Liofilizado a partir de una solución filtrada de 0,2 μm en acetonitrilo y TFA. 10 microgramos
2 options
Código de producto. 18371308
Marca: R&D Systems™ 1737MS010
Extensive quality control produces industry leading bioactivity and lot-to-lot consistency that instills confidence in results and ensures reproducibility. Applications: Bioactivity, Binding Activity
The Recombinant Human MIS/AMH Protein is derived from E. coli. The Recombinant Human MIS/AMH Protein has been validated for the following applications: Bioactivity, Binding Activity.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) Binding Activity
Formulación Liofilizado a partir de una solución filtrada de 0,2 μm en acetonitrilo y TFA con BSA como proteína transportadora.
ID de gen (Entrez) 268
Peso molecular 11.7 kDa (monomer)
Nombre MIS/AMH
Cantidad 10 μg
Fuente E. coli-derived human MIS/AMH protein Ala453-Arg560
Requisitos de almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70° C as supplied. 1 month, 2 to 8° C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20 to -70° C under sterile conditions after reconstitution.
Forma estructural Disulfide-linked homodimer
Conjugado Unconjugated
Recombinante Recombinant
Grado de pureza o calidad 97%, by SDS-PAGE under reducing conditions and visualized by silver stain.