Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human MIP-3 beta / CCL19 Protein
Código de producto. 16042221
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
16042221 1 mg 1 miligramo
16032221 10 μg 10 microgramos
16072221 50 μg 50 microgramos
16022221 100 μg 100 microgramos
16052221 200 μg 200 microgramos
16062221 500 μg 500 microgramos
6 options
Código de producto. 16042221
Marca: enQuireBio™ QP8024ec1mg
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) MIP-3 beta / CCL19, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_006265.1
ID de gen (Entrez) 6363
Nombre MIP-3 beta / CCL19 Protein
Cantidad 1 mg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen CCL19
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína GST
Secuencia GTNDAEDCCL SVTQKPIPGY IVRNFHYLLI KDGCRVPAVV FTTLRGRQLC APPDQPWVER IIQRLQRTSA KMKRRSS
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.