Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Minpp1 Protein
Código de producto. 16003561
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
Código de producto. 16003561
Marca: enQuireBio™ QP8249ye100ug
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Minpp1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_001171588.1
ID de gen (Entrez) 9562
Nombre Minpp1 Protein
Cantidad 100 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen Minpp1
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie Yeast
Etiqueta de proteína His
Secuencia SLLEPRDPVA SSLSPYFGTK TRYEDVNPVL LSGPEAPWRD PELLEGTCTP VQLVALIRHG TRYPTVKQIR KLRQLHGLLQ ARGSRDGGAS STGSRDLGAA LADWPLWYAD WMDGQLVEKG RQDMRQLALR LASLFPALFS RENYGRLRLI TSSKHRCMDS SAAFLQGLWQ HYHPGLPPPD VADMEFGPPT VNDKLMRFFD HCEKFLTEVE KNATALYHVE AFKTGPEMQN ILKKVAATLQ VPVNDLNADL IQVAFFTCSF DLAIKGVKSP WCDVFDIDDA KVLEYLNDLK QYWKRGYGYT INSRSSCTLF QDIFQHLDKA VEQKQRSQPI SSPVILQFGH AETLLPLLSL MGYFKDKEPL TAYNYKKQMH RKFRSGLIVP YASNLIFVLY HCENAKTPKE QFRVQMLLNE KVLPLAYSQE TVSFYEDLKN HYKDILQSCQ TSEECELARA NSTSDEL
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.