Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Minpp1 Protein
Código de producto. 16033561
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16033561 200 μg 200 microgramos
16013561 10 μg 10 microgramos
16053561 50 μg 50 microgramos
16003561 100 μg 100 microgramos
16043561 500 μg 500 microgramos
16023561 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 16033561 Proveedor enQuireBio™ N.º de proveedor QP8249ye200ug
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Minpp1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_001171588.1
ID de gen (Entrez) 9562
Nombre Minpp1 Protein
Cantidad 200 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen Minpp1
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie Yeast
Etiqueta de proteína His
Secuencia SLLEPRDPVA SSLSPYFGTK TRYEDVNPVL LSGPEAPWRD PELLEGTCTP VQLVALIRHG TRYPTVKQIR KLRQLHGLLQ ARGSRDGGAS STGSRDLGAA LADWPLWYAD WMDGQLVEKG RQDMRQLALR LASLFPALFS RENYGRLRLI TSSKHRCMDS SAAFLQGLWQ HYHPGLPPPD VADMEFGPPT VNDKLMRFFD HCEKFLTEVE KNATALYHVE AFKTGPEMQN ILKKVAATLQ VPVNDLNADL IQVAFFTCSF DLAIKGVKSP WCDVFDIDDA KVLEYLNDLK QYWKRGYGYT INSRSSCTLF QDIFQHLDKA VEQKQRSQPI SSPVILQFGH AETLLPLLSL MGYFKDKEPL TAYNYKKQMH RKFRSGLIVP YASNLIFVLY HCENAKTPKE QFRVQMLLNE KVLPLAYSQE TVSFYEDLKN HYKDILQSCQ TSEECELARA NSTSDEL
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.