Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human MINA Protein
Código de producto. 15911269
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
2 μg
Tamaño de la unidad:
10 microgramos
100 microgramos
2 microgramos
15911269 2 μg 2 microgramos
15901269 10 μg 10 microgramos
15991259 100 μg 100 microgramos
3 options
Código de producto. 15911269
Marca: enQuireBio™ QP126982ug
A cDNA sequence encoding the MINA was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Especificaciones
ID de gen (Entrez) 84864
Nombre MINA Protein
Cantidad 2 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Símbolo de gen RIOX2
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His
Secuencia MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MPKKAKPTGS GKEEGPAPCK QMKLEAAGGP SALNFDSPSS LFESLISPIK TETFFKEFWE QKPLLIQRDD PALATYYGSL FKLTDLKSLC SRGMYYGRDV NVCRCVNGKK KVLNKDGKAH FLQLRKDFDQ KRATIQFHQP QRFKDELWRI QEKLECYFGS LVGSNVYITP AGSQGLPPHY DDVEVFILQL EGEKHWRLYH PTVPLAREYS VEAEERIGRP VHEFMLKPGD LLYFPRGTIH QADTPAGLAH STHVTISTYQ NNSWGDFLLD TISGLVFDTA KEDVELRTGI PRQLLLQVES TTVATRRLSG FLRTLADRLE GTKELLSSDM KKDFIMHRLP PYSAGDGAEL STPGGKLPRL DSVVRLQFKD HIVLTVLPDQ DQSDETQEKM VYIYHSLKNS RETHMMGNEE ETEFHGLRFP LSHLDALKQI WNSPAISVKD LKLTTDEEKE SLVLSLWTEC LIQVV
Tampón MINA protein solution (0.25 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.15M NaCl, 10% glycerol and 1mM DTT.
Grado de pureza o calidad Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE.