Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Microfibrillar-associated protein 1
Código de producto. 16089730
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
16089730 1 mg 1 miligramo
16079730 10 μg 10 microgramos
16019740 50 μg 50 microgramos
16069730 100 μg 100 microgramos
16099730 200 μg 200 microgramos
16009740 500 μg 500 microgramos
6 options
Código de producto. 16089730
Marca: enQuireBio™ QP7607ec1mg
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Microfibrillar-associated protein 5, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_001284638.1
ID de gen (Entrez) 8076
Nombre Microfibrillar-associated protein 1
Cantidad 1 mg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen MFAP5
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His-SUMO
Secuencia IPLGVNSQRG DDVTQATPET FTEDPNLVND PATDETVLAV LADIAPSTDD LASLSEKNTT AECWDEKFTC TRLYSVHRPV KQCIHQLCFT SLRRMYIVNK EICSRLVCKE HEAMKDELCR QMAGLPPRRL RRSNYFRLPP CENVDLQRPN GL
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.