Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human METTL11A Protein
Código de producto. 16092991
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
16092991 100 μg 100 microgramos
16003001 10 μg 10 microgramos
16043001 50 μg 50 microgramos
16023001 200 μg 200 microgramos
16033001 500 μg 500 microgramos
16013001 1 mg 1 miligramo
6 options
Código de producto. 16092991
Marca: enQuireBio™ QP8164ec100ug
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) METTL11A, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_001273725.1
ID de gen (Entrez) 28989
Nombre METTL11A Protein
Cantidad 100 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen NTMT1
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His-SUMO
Secuencia MTSEVIEDEK QFYSKAKTYW KQIPPTVDGM LGGYGHISSI DINSSRKFLQ RFLREGPNKT GTSCALDCGA GIGRITKRLL LPLFREVDMV DITEDFLVQA KTYLGEEGKR VRNYFCCGLQ DFTPEPDSYD VIWIQWVIGH LTDQHLAEFL RRCKGSLRPN GIIVIKDNMA QEGVILDDVD SSVCRDLDVV RRIICSAGLS LLAEERQENL PDEIYHVYSF ALR
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.