Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Methionine synthase Protein
Código de producto. 16022251
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
Código de producto. 16022251
Marca: enQuireBio™ QP8028ye100ug
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Methionine synthase, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_000245.2
ID de gen (Entrez) 4548
Nombre Methionine synthase Protein
Cantidad 100 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen MTR
Longitud de la proteína Partial (see sequence information for more details).
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie Yeast
Etiqueta de proteína His
Secuencia SLKERRYLPL SQARKSGFQM DWLSEPHPVK PTFIGTQVFE DYDLQKLVDY IDWKPFFDVW QLRGKYPNRG FPKIFNDKTV GGEARKVYDD AHNMLNTLIS QKKLRARGVV GFWPAQSIQD DIHLYAEAAV PQAAEPIATF YGLRQQAEKD SASTEPYYCL SDFIAPLHSG IRDYLGLFAV ACFGVEELSK AYEDDGDDYS SIMVKALGDR LAEAFAEELH ERVRRELWAY CGSEQLDVAD LRRLRYKGIR PAPGYPSQPD HTEKLTMWRL ADIEQSTGIR LTESLAMAPA SAVSGLYFSN LKSKYFAVGK ISKDQVEDYA LRKNISVAEV EKWLGPILGY DTD
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.