Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Metallothionein-1E Protein
Código de producto. 16077041
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
16077041 100 μg 100 microgramos
16087041 10 μg 10 microgramos
16027051 50 μg 50 microgramos
16007051 200 μg 200 microgramos
16017051 500 μg 500 microgramos
16097041 1 mg 1 miligramo
6 options
Código de producto. 16077041
Marca: enQuireBio™ QP8895ec100ug
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Metallothionein-1E, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_783316.2
ID de gen (Entrez) 4493
Nombre Metallothionein-1E Protein
Cantidad 100 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen MT1E
Longitud de la proteína Partial (see sequence information for more details).
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína GST
Secuencia NCSCATGGSC TCAGSCKCKE CKCTSCKKSC CSCCPVGCAK CAQGCVCKGA SEKCSC
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.