missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human Metalloendopeptidase OMA1, mitochondrial Protein

Código de producto. 16089101
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
10 microgramos
100 microgramos
50 microgramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
16089101 10 μg 10 microgramos
16099101 50 μg 50 microgramos
16079101 100 μg 100 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16089101 Proveedor enQuireBio™ N.º de proveedor QP9967iv10ug

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Metalloendopeptidase OMA1, mitochondrial, was expressed in the hosts and tags indicated.

Especificaciones

Número de acceso NP_660286.1
ID de gen (Entrez) 115209
Nombre Metalloendopeptidase OMA1, mitochondrial Protein
Cantidad 10 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen OMA1
Longitud de la proteína Full Length Transmembrane Protein
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His-SUMO
Secuencia HVFFRFNSLS NWRKCNTLAS TSRGCHQVQV NHIVNKYQGL GVNQCDRWSF LPGNFHFYST FNNKRTGGLS STKSKEIWRI TSKCTVWNDA FSRQLLIKEV TAVPSLSVLH PLSPASIRAI RNFHTSPRFQ AAPVPLLLMI LKPVQKLFAI IVGRGIRKWW QALPPNKKEV VKENIRKNKW KLFLGLSSFG LLFVVFYFTH LEVSPITGRS KLLLLGKEQF RLLSELEYEA WMEEFKNDML TEKDARYLAV KEVLCHLIEC NKDVPGISQI NWVIHVVDSP IINAFVLPNG QMFVFTGFLN SVTDIHQLSF LLGHEIAHAV LGHAAEKAGM VHLLDFLGMI FLTMIWAICP RDSLALLCQW IQSKLQEYMF NRPYSRKLEA EADKIGLLLA AKACADIRAS SVFWQQMEFV DSLHGQPKMP EWLSTHPSHG NRVEYLDRLI PQALKIREMC NCPPLSNPDP RLLFKLSTKH FLEESEKEDL NITKKQKMDT LPIQKQEQIP LTYIVEKRTG S
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.