Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Mediator of DNA damage checkpoint protein 1
Código de producto. 16049780
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
16049780 200 μg 200 microgramos
16029780 10 μg 10 microgramos
16069780 50 μg 50 microgramos
16019780 100 μg 100 microgramos
16059780 500 μg 500 microgramos
16039780 1 mg 1 miligramo
6 options
Código de producto. 16049780
Marca: enQuireBio™ QP7613ec200ug
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Mediator of DNA damage checkpoint protein 1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_055456.2
ID de gen (Entrez) 9656
Nombre Mediator of DNA damage checkpoint protein 1
Cantidad 200 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen MDC1
Longitud de la proteína Partial (see sequence information for more details).
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His-SUMO
Secuencia APKVLFTGVV DARGERAVLA LGGSLAGSAA EASHLVTDRI RRTVKFLCAL GRGIPILSLD WLHQSRKAGF FLPPDEYVVT DPEQEKNFGF SLQDALSRAR ERRLLEGYEI YVTPGVQPPP PQMGEIISCC GGTYLPSMPR SYKPQRVVIT CPQDFPHCSI PLRVGLPLLS PEFLLTGVLK QEAKPEAFVL S
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.