Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human MECP2 Protein
Código de producto. 15931169
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
2 μg
Tamaño de la unidad:
10 microgramos
100 microgramos
2 microgramos
15931169 100 μg 100 microgramos
15951169 2 μg 2 microgramos
15941169 10 μg 10 microgramos
3 options
Código de producto. 15931169
Marca: enQuireBio™ QP126680.1mg
A cDNA sequence encoding the MECP2 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Especificaciones
ID de gen (Entrez) 4204
Nombre MECP2 Protein
Cantidad 100 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Símbolo de gen MECP2
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie Human (HEK293)
Etiqueta de proteína Flag Tag
Secuencia MDYKDDDDKMVAGMLGLREEKSEDQDLQGLKDKPLKFKKVKKDKKEEKEGKHEPVQPSAHHSAEPAEAGKAETSEGSGSAPAVPEASASPKQRRSIIRDRGPMYDDPTLPEGWTRKLKQRKSGRSAGKYDVYLINPQGKAFRSKVELIAYFEKVGDTSLDPNDFDFTVTGRGSPSRREQKPPKKPKSPKAPGTGRGRGRPKGSGTTRPKAATSEGVQVKRVLEKSPGKLLVKMPFQTSPGGKAEGGGATTSTQVMVIKRPGRKRKAEADPQAIPKKRGRKPGSVVAAAAAEAKKKAVKESSIRSVQETVLPIKKRKTRETVSIEVKEVVKPLLVSTLGEKSGKGLKTCKSPGRKSKESSPKGRSSSASSPPKKEHHHHHHHSESPKAPVPLLPPLPPPPPEPESSEDPTSPPEPQDLSSSVCKEEKMPRGGSLESDGCPKEPAKTQPAVATAATAAEKYKHRGEGERKDIVSSSMPRPNREEPVDSRTPVTERVS
Tampón The MECP2 solution (0.45 mg/ml) contains 50mM Tris, 135mM NaCl, 20% Glycerol, pH 7.5 and 200microg/ml FLAG peptide.
Grado de pureza o calidad Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.