Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human MECOM Protein
Código de producto. 15921169
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
2 μg
Tamaño de la unidad:
10 microgramos
100 microgramos
2 microgramos
15921169 2 μg 2 microgramos
15911169 10 μg 10 microgramos
15901169 100 μg 100 microgramos
3 options
Código de producto. 15921169
Marca: enQuireBio™ QP126672ug
A cDNA sequence encoding the MECOM was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Especificaciones
ID de gen (Entrez) 2122
Nombre MECOM Protein
Cantidad 2 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Símbolo de gen MECOM
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His
Secuencia MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMRSKGRA RKLATNNECV YGNYPEIPLE EMPDADGVAS TPSLNIQEPC SPATSSEAFT PKEGSPYKAP IYIPDDIPIP AEFELRESNM PGAGLGIWTK RKIEVGEKFG PYVGEQRSNL KDPSYGWEVH LPRSRRVSVH SWLYLGKRSS DVGIAFSQAD VYMPGLQCAF LS
Tampón MECOM protein solution (0.25 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.4M Urea and 10% glycerol.
Grado de pureza o calidad Greater than 85.0% as determined by SDS-PAGE.