Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human MCL1 Protein
Click to view available options
Cantidad:
10 μg
1 mg
2 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
2 microgramos
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre | MCL1 Protein |
| Cantidad | 2 μg |
| Estado normativo | Research Use Only |
| Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
| Tipo de producto | Recombinant Protein |
| Reactividad cruzada | Human |
| Especie | E. coli |
| Etiqueta de proteína | His |
| Secuencia | MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MFGLKRNAVI GLNLYCGGAG LGAGSGGATR PGGRLLATEK EASARREIGG GEAGAVIGGS AGASPPSTLT PDSRRVARPP PIGAEVPDVT ATPARLLFFA PTRRAAPLEE MEAPAADAIM SPEEELDGYE PEPLGKRPAV LPLLELVGES GNNTSTDGSL PSTPPPAEEE EDELYRQSLE IISRYLREQA TGAKDTKPMG RSGATSRKAL ETLRRVGDGV QRNHETAFQG MLRKLDIKNE DDVKSLSRVM IHVFSDGVTN WGRIVTLISF GAFVAKHLKT INQESCIEPL AESITDVLVR TKRDWLVKQR GWDGFVEFFH VEDLEGG |
| Tampón | The MCL1 solution (0.25 mg/1ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.2M NaCl, 2mM DTT and 20% glycerol. |
| Mostrar más |