Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Matrix Gla Protein
Código de producto. 16032730
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
16032730 200 μg 200 microgramos
16012730 10 μg 10 microgramos
16052730 50 μg 50 microgramos
16002730 100 μg 100 microgramos
16042730 500 μg 500 microgramos
16022730 1 mg 1 miligramo
6 options
Código de producto. 16032730
Marca: enQuireBio™ QP6359ec200ug
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Matrix Gla protein, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_000891.2
ID de gen (Entrez) 4256
Nombre Matrix Gla Protein
Cantidad 200 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen Mgp
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His
Secuencia YESHESMESY ELNPFINRRN ANTFISPQQR WRAKVQERIR ERSKPVHELN REACDDYRLC ERYAMVYGYN AAYNRYF
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.