Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Mast cell carboxypeptidase A Protein
Código de producto. 15948259
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
Artikelnummer. Cantidad unitSize
15948259 100 μg 100 microgramos
15958259 10 μg 10 microgramos
15998259 50 μg 50 microgramos
15978259 200 μg 200 microgramos
15988259 500 μg 500 microgramos
15968259 1 mg 1 miligramo
6 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 15948259
Marke: enQuireBio™ QP5856ec100ug
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Mast cell carboxypeptidase A, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spezifikation
Número de acceso NP_001861.2
ID de gen (Entrez) 1359
Nombre Mast cell carboxypeptidase A Protein
Cantidad 100 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen CPA3
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His
Secuencia IPGRHSYAKY NNWEKIVAWT EKMMDKYPEM VSRIKIGSTV EDNPLYVLKI GEKNERRKAI FTDCGIHARE WVSPAFCQWF VYQATKTYGR NKIMTKLLDR MNFYILPVFN VDGYIWSWTK NRMWRKNRSK NQNSKCIGTD LNRNFNASWN SIPNTNDPCA DNYRGSAPES EKETKAVTNF IRSHLNEIKV YITFHSYSQM LLFPYGYTSK LPPNHEDLAK VAKIGTDVLS TRYETRYIYG PIESTIYPIS GSSLDWAYDL GIKHTFAFEL RDKGKFGFLL PESRIKPTCR ETMLAVKFIA KYILKHTS
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.