Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human MARCKS-related Protein
Código de producto. p-7153088
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
Código de producto. 16012640
Marca: enQuireBio™ QP6346ec10ug
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) MARCKS-related protein, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_075385.1
ID de gen (Entrez) 65108
Nombre MARCKS-related Protein
Cantidad 10 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen MARCKSL1
Longitud de la proteína Full Length of BC066915
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína GST
Secuencia MGSQSSKAPR GDVTAEEAAG ASPAKANGQE NGHVKSNGDL SPKGEGESPP VNGTDEAAGA TGDAIEPAPT SQGAEAKGEV PPKETPKKKK KFSFKKPFKL SGLSFKRNRK EGGGDSSASS PTEEEQEQGE IGACSDEGTA QEGKAAATPE SQEPQAKGAE ASAASEEEAG PQATEPSTPS GPESGPTPAS AEQNE
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.